Learn More
1-benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazole 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10684195
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10684195 1 g Flacon en verre ambré 1g
10182834 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10684195 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07869DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 214540-43-9
Formule moléculaire C9H7BrFN3
Poids moléculaire (g/mol) 256.078
Clé InChI MUYAKFNLCJMPDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-3-bromo-5-fluoro-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,3-bromo-5-fluoro-1-phenylmethyl, 3-bromo-5-fluoro-1-benzyl-1,2,4-triazole, 1-benzyl-3-bromo-5-fluoro-1h-1,2,4 triazole, 3-bromo-5-fluoro-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole, 3-bromanyl-5-fluoranyl-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole
CID PubChem 10901231
Nom IUPAC 1-benzyl-3-bromo-5-fluoro-1,2,4-triazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C(=NC(=N2)Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1, 2, 4-triazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 256.08
Pourcentage de pureté 97%