Learn More
1-Benzyl-3-hydroxyperidine, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11319145
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319145 1 g 1g
11329145 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319145 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16375.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14813-01-5
Formule moléculaire C12H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 191.27
Numéro MDL MFCD00023734
Clé InChI UTTCOAGPVHRUFO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-benzyl-3-piperidinol, 1-benzyl-3-hydroxypiperidine, n-benzyl-3-hydroxypiperidine, 1-n-benzyl-3-hydroxy-piperidine, 3-piperidinol, 1-phenylmethyl, n-benzyl-3-piperidinol, pubchem7640, pubchem7727, acmc-209xh5, acmc-209xj8
CID PubChem 85773
Nom IUPAC 1-benzylpiperidin-3-ol
SMILES OC1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Densité 1.056
Point d’ébullition 140°C to 142°C (6 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.548
Quantité 1 g
Beilstein 135964
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 191.27
Pourcentage de pureté 99%