Learn More
1-Benzyl-3-pipéridinol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10473623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10473623 1 g Flacon en verre ambré 1g
10195462 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10473623 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AC13425DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105973-51-1
Formule moléculaire C12H18ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 227.732
Numéro MDL MFCD00044200
Clé InChI PHJDPNCYJSWYGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-3-piperidinol hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-ol hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinol hcl, 1-benzyl-3-piperidinolhydrochloride, 1-benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride, acmc-1ca0o, 1-benzylpiperidin-3-ol, chloride, 1-benzyl3-hydroxypiperidine hydrochloride, 1-phenylmethyl-3-piperidinol hydrochloride, 1-phenylmethyl piperidin-3-ol hydrochloride
CID PubChem 16218306
Nom IUPAC 1-benzylpipéridine-3-ol ; chlorhydrate
SMILES C1CC(CN(C1)CC2=CC=CC=C2)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-3-piperidinol hydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 227.73
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Poudre cristalline