Learn More
1-Hydrate de chlorhydrate de Benzyl-3-piperidone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465253 25 g 25g
11445253 1 g 1g
11455253 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465253 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12849.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 50606-58-1 | C12H16ClNO | 225.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50606-58-1
Formule moléculaire C12H16ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 225.72
Numéro MDL MFCD00150096
Clé InChI OVWSFXNSJDMRPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-3-piperidone hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hcl, 1-benzyl-3-piperidone hcl hydrate, 3-piperidinone, 1-phenylmethyl-, hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrate hydrochloride, n-benzyl-3-piperidone hydrochloride, pubchem7726
CID PubChem 3084924
Nom IUPAC 1-benzylpipéridine-3-one ; chlorhydrate
SMILES Cl.O=C1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride hydrate
Point de fusion 105°C to 107°C
Quantité 25 g
Beilstein 3705146
Poids de la formule 225.72 (Anhydrous)