Learn More
1-Benzyl-3-pyrroline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318856 5 g 5g
11308856 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19496.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6913-92-4 | C11H13N | 159.232 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6913-92-4
Formule moléculaire C11H13N
Poids moléculaire (g/mol) 159.232
Numéro MDL MFCD00012324
Clé InChI LRFHKHHUKGZIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-3-pyrroline, 1-benzyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-benzylpyrroline, n-benzyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro-1-phenylmethyl, maleimide-related compound 16, l-benzyl-3-pyrroline, n-benzyl 3-pyrroline, 1-benzylpyrroline
CID PubChem 561506
Nom IUPAC 1-benzyl-2,5-dihydropyrrole
SMILES C1C=CCN1CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-3-pyrroline
Densité 0.837
Point d’ébullition 60°C (1 mmHg)
Point d’éclair 92°C (197°F)
Indice de réfraction 1.542
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 111101
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 159.23
Pourcentage de pureté ≥98%