Learn More
1-Benzyl-4-Boc-pipérazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11373626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11373626 5 g 5g
11363626 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11373626 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14644.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 57260-70-5 | Molecular Formula: C16H24N2O2 | Molecular Weight: 276.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57260-70-5
Formule moléculaire C16H24N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 276.38
Numéro MDL MFCD00075603
Clé InChI GVHSMUYEAWMYLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-4-boc-piperazine, 1-boc-4-benzyl piperazine, 1-boc-4-benzyl-piperazine, tert-butyl-4-benzyl-1-piperazine carboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, maybridge4_002104, pubchem8596, 1-boc-4-benzylpiperazine, acmc-1bz2p
CID PubChem 584330
Nom IUPAC tert-butyl 4-benzylpiperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-4-Boc-piperazine
Point de fusion 71°C to 73°C
Quantité 5 g
Beilstein 797033
Poids de la formule 276.38
Pourcentage de pureté 99%