Learn More
Bromure d'ester éthylique de 1-benzyl-4-carboxypyridinium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Benzyl-4-carboxy-pyridinium Ethyl Ester Bromide |
| CAS | 23019-61-6 |
| Formule moléculaire | C15H16BrNO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-(Ethoxycarbonyl)-1-(phenylmethyl)-pyridinium Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H16NO2.BrH/c1-2-18-15(17)14-8-10-16(11-9-14)12-13-6-4-3-5-7-13;/h3-11H,2,12H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCOC(=O)c1cc[n+](Cc2ccccc2)cc1 |
| Nom IUPAC | bromuro de 1-bencilpiridin-1-io-4-carboxilato de etilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 322.2 |
| Poids de la formule | 321.0364 |