Learn More
1-benzyl-4-cyano-4-hydroxypipéridine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10098551 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10098551 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10098551 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 136860100
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6094-60-6
Formule moléculaire C13H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 216.28
Numéro MDL MFCD00023752
Clé InChI XQRLXUYZKZXSBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine, maybridge1_006722, acmc-20aoxx, 1-benzyl-4-hydroxyisonipecotonitrile, 4-hydroxy-1-benzylpiperidine-4-carbonitrile, 1-benyl-4-hydroxy-piperidine-4-carbonitrile, 1-benzyl-4-hydroxy-4-piperidinecarbonitrile, 1-benzyl-4-hydroxy-piperidine-4-carbonitrile, 4-hydroxy-1-phenylmethyl-4-piperidinecarbonitrile
CID PubChem 80189
Nom IUPAC 1-benzyl-4-hydroxypiperidine-4-carbonitrile
SMILES OC1(CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 95°C to 102°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Poids de la formule 216.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline et morceaux
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement