Learn More
Chlorhydrate de 1-benzyl-4-éthoxycarbonyle-3-pipéridone, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 11321927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11321927 1 g 1g
11331927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11321927 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07472.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52763-21-0
Formule moléculaire C15H20ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 297.78
Numéro MDL MFCD00012792
Clé InChI UQOMEAWPKSISII-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxo-4-piperidine-carboxylate hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, 1-benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hcl, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, zlchem 420, pubchem19671
CID PubChem 2723880
Nom IUPAC hydrogen ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate chloride
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=O)C1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride
Point de fusion ∽158°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 3749159
Poids de la formule 297.78
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique