Learn More
1-Benzyl-4-(methylamino)piperidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456530
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456530 5 g 5g
11446530 1 g 1g
11466530 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11456530 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27606.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7006-50-0 | C13H20N2 | 204.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7006-50-0
Formule moléculaire C13H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 204.32
Numéro MDL MFCD03931054
Clé InChI RGEQSTMITLEXKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-piperidin-4-yl-methyl-amine, 4-methylamino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-methylamino piperidine, 4-piperidinamine, n-methyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-n-methyl-piperidin-4-amine, pubchem7928, benzylmethylpiperidinamine, 1-benzyl-4-methylaminopiperidine, 4-methylamino-1-benzyl piperidine
CID PubChem 4136128
Nom IUPAC 1-benzyle-N-méthylpipéridine-4-amine
SMILES CNC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-4-(methylamino)piperidine
Quantité 5 g
Poids de la formule 204.31
Pourcentage de pureté 98%