Learn More
1-Benzyl-4-pipéridone, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429553 25 g 25g
11439553 100 g 100g
11449553 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429553 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12390.14
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3612-20-2 | C12H15NO | 189.258 g/mol
1-Benzyl-4-piperidone is a pharmaceutical intermediate, it is used in penfluridol synthesis of bulk drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-benzyl-4-pipéridone est un intermédiaire pharmaceutique, elle est utilisée dans la synthèse de penfluridol de médicaments en vrac.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (12 g/100 ml à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3612-20-2
Formule moléculaire C12H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 189.258
Numéro MDL MFCD00006192
Clé InChI SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-4-piperidone, n-benzyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-piperidinone, 1-benzylpiperidone, 1-benzyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-one, n-benzyl-4-piperidine, n-benzyl-4-piperidinone, n-benzylpiperidin-4-one
CID PubChem 19220
Nom IUPAC 1-benzylpipéridine-4-one
SMILES C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-4-piperidone
Densité 1.059
Point d’ébullition 248°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5399
Quantité 25 g
Beilstein 128556
Informations sur la solubilité Soluble in water (12g/100ml at 20°C).
Poids de la formule 189.26
Pourcentage de pureté ≥98%