Learn More
(1-benzyl-4-pipéridyl)méthanol, Thermo Scientific™, Thermo Scientific™
Code produit 10561132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10561132 1 g -
10061194 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10561132 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM09623DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 67686-01-5
Formule moléculaire C13H19NO
Poids moléculaire (g/mol) 205.301
Numéro MDL MFCD00831014
Clé InChI FLQPYEOKVZYXRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-4-piperidyl methanol, 1-benzylpiperidin-4-yl methanol, 1-benzyl-4-piperidinemethanol, 1-benzyl-4-piperidinyl methanol, 1-benzyl-4-hydroxymethylpiperidine, 4-piperidinemethanol, 1-phenylmethyl, 1-benzy-4-hydroxymethylpiperidine, 1-benzy-4-hydroxymethyl piperidine, pubchem8894, 1-benzyl-4-piperdinemethanol
CID PubChem 736802
Nom IUPAC (1-benzylpipéridine-4-yl)méthanol
SMILES C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Benzyl-4-piperidyl)methanol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.3
Pourcentage de pureté 97%