Learn More
1-benzyl-5-bromoindole 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15414118 1 g 1g
15424118 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57676.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10075-51-1 | C15H12BrN | 286.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10075-51-1
Formule moléculaire C15H12BrN
Poids moléculaire (g/mol) 286.17
Numéro MDL MFCD04337704
Clé InChI AQXJFUYUNHLBGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-5-bromo-1h-indole, n-benzyl-5-bromoindole
CID PubChem 285756
Nom IUPAC 1-benzyl-5-bromo-1H-indole
SMILES BrC1=CC=C2N(CC3=CC=CC=C3)C=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-5-bromoindole
Quantité 1 g
Poids de la formule 286.17
Pourcentage de pureté 97%