Learn More
1-Benzyl-5-bromoindole, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Benzyl-5-bromoindole |
| CAS | 10075-51-1 |
| Formule moléculaire | C15 H12 Br N |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H12BrN/c16-14-6-7-15-13(10-14)8-9-17(15)11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,11H2 |
| SMILES | Brc1ccc2c(ccn2Cc3ccccc3)c1 |
| Nom IUPAC | 1-benzyl-5-bromoïdle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.166 |
| Poids de la formule | 285.015 |