Learn More
1-Benzyl-5-bromoindole, TRC
Code produit 30329554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329554 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329554 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB300043500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-5-bromoindole
CAS 10075-51-1
Formule moléculaire C15 H12 Br N
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H12BrN/c16-14-6-7-15-13(10-14)8-9-17(15)11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,11H2
SMILES Brc1ccc2c(ccn2Cc3ccccc3)c1
Nom IUPAC 1-benzyl-5-bromoïdle
Poids moléculaire (g/mol) 286.166
Poids de la formule 285.015