Learn More
1-Benzyloxy-4-bromobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461417 25 g 25g
11441417 1 g 1g
11451417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24923.14
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 6793-92-6 | C13H11BrO | 263.134 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6793-92-6
Formule moléculaire C13H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 263.134
Numéro MDL MFCD00028016
Clé InChI OUQSGILAXUXMGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxybromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromobenzene, 1-bromo-4-phenylmethoxy benzene, 1-bromo-4-benzyloxybenzene, 4-benzyloxy bromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-benzene, 1-bromo-4-phenylmethyl oxy benzene, 4-benzyloxy-bromobenzene, p-benzyloxy bromobenzene
CID PubChem 138835
Nom IUPAC 1-bromo-4-phénylméthoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Point de fusion 61°C to 63°C
Point d’ébullition 166°C to 167°C (3 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 1371040
Poids de la formule 263.14
Pourcentage de pureté 97%