Learn More
1-benzyloxy-4-iodobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11332887 5 g 5g
11342887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16092.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 19578-68-8 | C13H11IO | 310.134 g/mol
1-Benzyloxy-4-iodobenzene is used as an emulgator and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-benzyloxy-4-iodobenzène est utilisé comme émulgateur et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19578-68-8
Formule moléculaire C13H11IO
Poids moléculaire (g/mol) 310.134
Numéro MDL MFCD00079704
Clé InChI MPWFGAWFTAZWKZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 519671
Nom IUPAC 1-iodo-4-phénylméthoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyloxy-4-iodobenzene
Point de fusion 60°C to 64°C
Point d’ébullition 140°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 3051495
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 1-benzyloxy-4-iodobenzene, 4-benzyloxyiodobenzene, 4-iodobenzyloxybenzene, benzyl 4-iodophenyl ether, benzene, 1-iodo-4-phenylmethoxy, 1-benzyloxy-4-iodo-benzene, benzene,1-iodo-4-phenylmethoxy, acmc-20amon, 4-benzyloxy iodobenzene
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 310.14
Pourcentage de pureté ≥98%