Learn More
1-Benzyloxy-5-hydroxynaphtalène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Benzyloxy-5-hydroxynaphthalene |
| CAS | 109972-84-1 |
| Formule moléculaire | C17 H17 N3 O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 5-(Benzyloxy)-alpha-naphthol, 5-(Phenylmethoxy)-1-naphthalenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H17N3O4/c1-12(21)18-16(11-13-5-3-2-4-6-13)17(22)19-14-7-9-15(10-8-14)20(23)24/h2-10,16H,11H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)/t16-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | (2S)-2-acétamido-N-(4-nitrophényl)-3-phénylpropanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 327.335 |
| Poids de la formule | 327.122 |