Learn More
1-(Benzyloxy)propan-2-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(Benzyloxy)propan-2-one |
| CAS | 22539-93-1 |
| Formule moléculaire | C10H12O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)COCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 1-phénylméthoxypropan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 164.2 |
| Poids de la formule | 164.0837 |
Nom du produit
Hittar du en möjlighet till förbättring?