Learn More
1-benzyloxycarbonyl-1,2,3,6-tétrahydropyridine-4-ester pinacol de lʼacide boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475715 1 g 1g
15485715 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475715 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64891.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 286961-15-7 | Molecular Formula: C19H26BNO4 | Molecular Weight: 343.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 286961-15-7
Formule moléculaire C19H26BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 343.23
Numéro MDL MFCD11521562
Clé InChI QDSFHRPYZPQWEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid benzyl ester, n-cbz-3,6-dihydro-2h-pyridine-4-boronic acid pinacol ester, benzyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, 1-benzyloxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, benzyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, benzyl 5,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-1 2h-carboxylate, n-cbz-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, benzyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, benzyl 4-4,4,5,5-tetrameth
CID PubChem 11290836
Nom IUPAC 4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate de benzyle
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CCN(CC2)C(=O)OCC3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyloxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 88°C to 90°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 8571588
Poids de la formule 343.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide