Learn More
1-(benzyloxycarbonyl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(Benzyloxycarbonyl)piperazine |
| Densité | 1.142 |
| Point d’ébullition | 158°C to 161°C (1.4 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.546 |
| Quantité | 5 mL |
| Beilstein | 179500 |
| Poids de la formule | 220.27 |
| Pourcentage de pureté | 98% |