Learn More
1-(benzyloxycarbonyl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452428 100 mL 100mL
15432428 5 mL 5mL
15442428 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15452428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56008.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 31166-44-6 | C12H17N2O2 | 221.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31166-44-6
Formule moléculaire C12H17N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 221.28
Numéro MDL MFCD00274317
Clé InChI CTOUWUYDDUSBQE-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 1-cbz-piperazine, benzyl 1-piperazinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl piperazine, 1-carbobenzoxypiperazine, n-cbz-piperazine, 1-z-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, piperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, phenylmethyl piperazinecarboxylate, cbz-piperazine
CID PubChem 643495
Nom IUPAC 4-[(benzyloxy)carbonyl]piperazin-1-ium
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC[NH2+]CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Benzyloxycarbonyl)piperazine
Densité 1.142
Point d’ébullition 158°C to 161°C (1.4 mmHg)
Indice de réfraction 1.546
Quantité 100 mL
Beilstein 179500
Poids de la formule 220.27
Pourcentage de pureté 98%