Learn More
1-Benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337599
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11337599 5 g 5g
15407745 250 mg 250mg
11327599 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11337599 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28117.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 276872-86-7 | C13H15NO3 | 233.267 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 276872-86-7
Formule moléculaire C13H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 233.267
Numéro MDL MFCD05861538
Clé InChI GDPSCBPOCONUDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-n-cbz-3-formyl-pyrrolidine, 1-cbz-3-pyrrolidinecarbaldehyde, 3-formyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester, 1-cbz-pyrrolidine-3-carboxaldehyde, 1-benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxaldehyde, 3-formyl-pyrrolidine-1-carboxylicacidbenzylester, benzyl 3-formyl-1-pyrrolidinecarboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-formyl-, phenylmethyl ester, z-3-formylpyrrolidine, n-cbz-3-formyl pyrrolidine
CID PubChem 4620242
Nom IUPAC benzyle 3-formylpyrrolidine-1-carboxylate
SMILES C1CN(CC1C=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxaldehyde
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 233.27
Pourcentage de pureté 97%