Learn More
1-benzylpipéridine-4-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10627580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10627580 10 g 10g
10536914 1 g 1g
10372095 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10627580 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01177EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 50541-93-0
Formule moléculaire C12H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 190.29
Numéro MDL MFCD00006504
Clé InChI YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-aminopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ylamine, n-benzyl-4-amino piperidine, 1-benzyl-4-piperidylamine, 4-piperidinamine, 1-phenylmethyl, 4-amino-1-n-benzylpiperidine, 4-amino-n-benzylpiperidine, 1-phenylmethyl-4-piperidinamine, n-benzyl-4-aminopiperidine
CID PubChem 415852
Nom IUPAC 1-benzylpipéridin-4-amine
SMILES C1CN(CCC1N)CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzylpiperidin-4-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 190.29
Pourcentage de pureté 97%