Learn More
1-Benzylpipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394256 50 g 50g
11384256 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19339.18
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2905-56-8 | C12H18ClN | 211.73 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2905-56-8
Formule moléculaire C12H18ClN
Poids moléculaire (g/mol) 211.73
Numéro MDL MFCD00224901
Clé InChI MPPIBJJDFLONMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme piperidine, 1-phenylmethyl, benzylpiperidine, unii-7hze16210b, n-benzylpiperidine, benzyl-piperidine, n-benzyl piperidine, n-benzyl-piperidine, 1-benzyl-piperidine, acmc-20a2pl
CID PubChem 76190
SMILES [H+].[Cl-].C(N1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzylpiperidine
Densité 0.95
Point d’ébullition 120°C to 123°C (9 mmHg)
Indice de réfraction 1.526
Quantité 50 g
Beilstein 5639
Nom IUPAC hydrogène 1-benzylpipéridine chlorure
Poids de la formule 175.28
Pourcentage de pureté 98%