Learn More
1-Bêta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-Ester méthylhydrique (impureté de ribavirine H), TRC
Code produit 30422457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30422457 100 mg
30411178 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30422457 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR415725100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38934-69-9
Formule moléculaire C9 H13 N3 O7
Poids moléculaire (g/mol) 275.22
Synonyme 1-β-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 1-(β-D-Ribofuranosyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate, NSC 360639
Nom IUPAC [(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl] 1H-1,2,4-triazol-3-ylméthylcarbonate
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)OCc2nc[nH]n2)[C@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H13N3O7/c13-1-4-6(14)7(15)8(18-4)19-9(16)17-2-5-10-3-11-12-5/h3-4,6-8,13-15H,1-2H2,(H,10,11,12)/t4-,6-,7-,8+/m1/s1
Poids de la formule 275.0753