Learn More
1-[Bis(4-fluorophényl)méthyl]pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491328
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15491328 1 g 1g
15401338 5 g 5g
15411338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55173.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 27469-60-9 | C17H18F2N2 | 288.342 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27469-60-9
Formule moléculaire C17H18F2N2
Poids moléculaire (g/mol) 288.342
Numéro MDL MFCD00038660
Clé InChI TTXIFFYPVGWLSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bis 4-fluorophenyl methyl piperazine, 1-bis-4-fluorophenyl methyl piperazine, 1-4,4'-difluorobenzhydryl piperazine, 4,4'-difluorobenzhydrylpiperazine, 1-bis 4-fluorophenyl methylpiperazine, 1 bis 4-fluorophenyl methyl-piperazine, piperazine, 1-bis 4-fluorophenyl methyl, 4,4'-difluorobenzhydryl piperazine
CID PubChem 152932
Nom IUPAC 1-[bis(4-fluorophényl)méthyl]pipérazine
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=C(C=C3)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Point de fusion 88°C to 92°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 620754
Poids de la formule 288.34
Pourcentage de pureté 97%