Learn More
1-Bis(4-fluorophenyl)methyl Piperazine, TRC
Code produit 30134017
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134017 10 g 10g
30133641 25 g 25g
30040767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134017 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB43487510G
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27469-60-9
Formule moléculaire C17 H18 F2 N2
Poids moléculaire (g/mol) 288.34
Synonyme 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine, Flunarizine Dihydrochloride Imp. A (EP), Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-, Piperazine, 1-[bis(p-fluorophenyl)methyl]- (8CI), 1-(Di-p-fluorobenzhydryl)piperazine, 4-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine, N-(4,4'-Difluorobenzhydryl)piperazine, N-(Bis(4-fluorophenyl)methyl)piperazine, R 19352, T 841
Nom IUPAC 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
SMILES Fc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccc(F)cc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C17H18F2N2/c18-15-5-1-13(2-6-15)17(21-11-9-20-10-12-21)14-3-7-16(19)8-4-14/h1-8,17,20H,9-12H2
Poids de la formule 288.1438