Learn More
Hémioxalate de 1-Boc-2,6-diazaspiro[3,3]heptane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15448506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448506 250 mg 250mg
15400629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448506 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63763.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il sert d’intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1041026-71-4
Formule moléculaire C22H38N4O8
Poids moléculaire (g/mol) 486.566
Numéro MDL MFCD12404932
Clé InChI PYRAMVPOMDHTNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylate oxalate 2:1, 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxylate, tert-butyl 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylate hemioxalate, tert-butyl 2,6-diazaspiro 3,3 heptane-2-carboxylate hemioxalate, 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxalate, 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, ethanedioate 2:1, oxalic acid; bis tert-butyl 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylate, 2-boc-2,6-diazaspiro 3.3 heptaneoxalate, 2-boc-2,6-diazaspiro 3.3 heptane hemioxalate, 1-boc-2,6-diazaspiro 3.3 heptane hemioxalate
CID PubChem 50902214
Nom IUPAC Acide 2,6-diazaspiro[3,3]heptane-2-carboxylate ; oxalique de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C1)CNC2.CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C1)CNC2.C(=O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-2,6-diazaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Quantité 250 mg
Poids de la formule 441.54
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide