Learn More
1-Boc-2-phénylpipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15429557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15429557 250 mg 250mg
15419557 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15429557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52797.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 886766-60-5 | C15H22N2O2 | 262.353 g/mol
1-Boc-2-phenylpiperazine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Boc-2-phénylpipérazine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886766-60-5
Formule moléculaire C15H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 262.353
Numéro MDL MFCD07367734
Clé InChI DVOURBIBCQYVCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-2-phenylpiperazine, n-1-boc-2-phenyl piperizine, n-1-boc-2-phenylpiperazine, 1-n-boc-2-phenylpiperazine, n-boc-2-bhenyl piperazine, 2-phenylpiperazine, n1-boc protected, 2-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n1-boc-2-phenylpiperazine, n-1-boc-2-phenyl-piperazine, tert-butyl 2-phenylpiperazinecarboxylate
CID PubChem 16740572
Nom IUPAC tert-butyle 2-phénylpipérazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-2-phenylpiperazine
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 262.35
Pourcentage de pureté 97%