Learn More
1-Boc-2-trifluorométhyle-4-pipéridone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Boc-2-trifluoromethyl-4-piperidone |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | tert-butyl 4-oxo-2-trifluoromethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-2-trifluoromethyl-piperidin-4-one, 1-boc-2-trifluromethylpiperidin-4-one, 1-boc-2-trifluoromethylpiper idin-4-one, t-butyl 4-oxo-2-trifluoromethyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl4-oxo-2-trifluoromethyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-oxo-2-trifluoromethyl ;piperidine-1-carboxylate, 1-boc-2-trifluromethyl-piperidin-4-one;4-oxo-2-trifluoromethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
| Poids de la formule | 267.25 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Solide |