Learn More
1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15433827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15433827 250 mg 250mg
11402110 1 g 1g
11412110 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15433827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28674.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 270912-72-6
Formule moléculaire C10H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.282
Numéro MDL MFCD01861798
Clé InChI OGCCBDIYOAFOGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 3-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminomethyl pyrrolidine, 3-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-boc-3-aminomrthylpyrrolidine, 1-boc-3-aminomethyl-pyrrolidine, +/--3-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-n-boc-3-aminomethyl pyrrolidine, 1-boc-3-aminomethylpyrrolidine, 3-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, 3-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CID PubChem 2756485
Nom IUPAC tert-butyl3-(aminométhyl)pyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)CN
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine
Indice de réfraction 1.474
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 95%