Learn More
(+ / -)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+/-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine |
| Densité | 1.022 |
| Indice de réfraction | 1.471 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Poids de la formule | 186.25 |
| Pourcentage de pureté | 96% |