Learn More
1-Boc-3-Bromométhylazétidine, TRC
Code produit 30344825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344825 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344825 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB201045500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-3-Bromomethylazetidine
CAS 253176-93-1
Formule moléculaire C9H16BrNO2
Quantité 500 mg
Synonyme N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-bromomethylazetidine, tert-Butyl 3-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Formule InChI InChI=1S/C9H16BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-7(4-10)6-11/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CBr
Nom IUPAC tert-butyl 3-(bromométhyl)azetidine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 250.13
Poids de la formule 249.0364