Learn More
1-Boc-3-Bromométhylazétidine, TRC
Code produit 30344518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344518 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2010451G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-3-Bromomethylazetidine
CAS 253176-93-1
Formule moléculaire C9H16BrNO2
Quantité 1 g
Synonyme N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-bromomethylazetidine, tert-Butyl 3-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Formule InChI InChI=1S/C9H16BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-7(4-10)6-11/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CBr
Nom IUPAC tert-butyl 3-(bromométhyl)azetidine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 250.13
Poids de la formule 249.0364