Learn More
1-BOC-3-hydroxyazétidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11916731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11916731 5 g 5g
11906731 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11916731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441760050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141699-55-0
Formule moléculaire C8H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 173.21
Clé InChI XRRXRQJQQKMFBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-n-boc-3-hydroxyazetidine, n-boc-3-hydroxyazetidine, 1-boc-3-hydroxyazetidine, 1-boc-3-hydroxy azetidine, 1-boc-3-azetidinol, 1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxyazetidine, 3-hydroxy-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-3-hydroxy azetidine, n-boc-azetidin-3-ol, 3-hydroxyazetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CID PubChem 2756801
Nom IUPAC 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-BOC-3-Hydroxyazetidine
Point de fusion 39.0°C to 44.0°C
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 173.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-BOC-3-Hydroxyazetidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.