Learn More
(+/-)-1-Boc-3-(hydroxyméthyl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15429527
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15429527 5 g 5g
15439527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15429527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52784.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 116574-71-1 | C11H21NO3 | 215.293 g/mol
(±)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine is used as a reactant for synthesis of Pim-1 inhibitors, Vasopressin1b receptor antagonists, CXCR4 antagonists as anti-HIV agents, Amide CCR5 antagonist, PSSRI-based inhibitors of S. aureus multidrug efflux pumps and Human GnRH receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(+/-)-1-Boc-3-(hydroxyméthyl)pipéridine est utilisé comme réactif pour la synthèse d‘inhibiteurs de Pim-1, d‘antagonistes des récepteurs Vasopressin1b, d‘antagonistes de CXCR4 comme agents anti-VIH, d‘antagonistes des récepteurs CCR5 d‘amide, d‘inhibiteurs à base de PSSRI des pompes d‘efflux de multimédicaments de S. aureus et d‘antagonistes des récepteurs humains de GnRH.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le diméthylformamide(DMF).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116574-71-1
Formule moléculaire C11H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 215.293
Numéro MDL MFCD03094733
Clé InChI OJCLHERKFHHUTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-piperidine-3-methanol, tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-3-piperidinemethanol, n-boc-3-piperidinemethanol, 3-hydroxymethyl-1-n-boc-piperidine, n-boc-3-hydroxymethylpiperidine, 1-boc-3-hydroxymethylpiperidine, 1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, tert-butyl 3-hydroxymethyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, +/--n-boc-3-piperidine methanol
CID PubChem 2763851
Nom IUPAC Tert-butyle 3-(hydroxyméthyle)pipéridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine
Point de fusion 77°C to 81°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and dimethylformamide(DMF).
Poids de la formule 215.29
Pourcentage de pureté 97%