Learn More
1-boc-3-iodoazetidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15419307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15419307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15419307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52558.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 254454-54-1 | C8H14INO2 | 283.109 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 1-boc-3-iodoazétidine est utilisée comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Sensible à la lumière.Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-3-iodoazetidine
CAS 254454-54-1
Formule moléculaire C8H14INO2
Numéro MDL MFCD09752821
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Clé InChI XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)I
Nom IUPAC 3-iodoazétidine-1-carboxylate de tert-butyle
Poids moléculaire (g/mol) 283.109
CID PubChem 11000522
Poids de la formule 283.11
Pourcentage de pureté 97%