Learn More
1-boc-3-iodoazetidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15409307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15409307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15409307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52558.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 1-boc-3-iodoazétidine est utilisée comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Sensible à la lumière.Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-3-iodoazetidine
CAS 254454-54-1
Formule moléculaire C8H14INO2
Numéro MDL MFCD09752821
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-iodoazetidine, n-boc protected, 1-n-boc-3-iodoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-iodoazetidine, tert-butyl 3-iodo-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-iodoazetidinecarboxylate
Clé InChI XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1
Nom IUPAC tert-butyl-3-iodoazétidine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 283.11
CID PubChem 11000522
Poids de la formule 283.11
Pourcentage de pureté 97%