Learn More
1-boc-3-(iodométhyl)azétidine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15423968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15423968 250 mg 250mg
15433968 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15423968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57500.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 253176-94-2
Formule moléculaire C9H16INO2
Poids moléculaire (g/mol) 297.14
Numéro MDL MFCD09951816
Clé InChI CJVGFEARJOREHI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 53249943
Nom IUPAC tert-butyl 3-(iodomethyl)azetidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CI)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Quantité 250 mg
Synonyme tert-butyl 3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-iodomethyl azetidine, n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-iodomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209gj7, 1-n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl-3-iodomethyl azetidin-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodomethyl ;azetidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodanylmethyl azetidine-1-carboxylate
Poids de la formule 297.13
Pourcentage de pureté 95%