Learn More
1-Boc-3-méthylazétidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15493958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493958 500 mg 500mg
15483958 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15493958 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57496.ME
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1314984-00-3 | C10H15NO2 | 181.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314984-00-3
Formule moléculaire C10H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.24
Numéro MDL MFCD17016080
Clé InChI UENGYBYGCXKNRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-3-ethynylazetidine, 3-ethynyl-1-azetidinecarboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-ethynyl-azetidine, tert-butyl3-ethynylazetidine-1-carboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-ethynyl-, 1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 54349237
Nom IUPAC 3-éthynylazétidine-1-carboxylate de tertiobutyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-3-methylazetidine
Quantité 500 mg
Beilstein 15408998
Poids de la formule 171.24
Pourcentage de pureté 95%