Learn More
1-Boc-3-oxopipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317399
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11317399
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27823.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 76003-29-7 | C9H16N2O3 | 200.238 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76003-29-7
Formule moléculaire C9H16N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 200.238
Numéro MDL MFCD02181069
Clé InChI FCMLWBBLOASUSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-3-oxopiperazine, 4-n-boc-2-oxo-piperazine, 4-boc-piperazinone, n-boc-3-oxopiperazine, 3-oxo-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 4-n-boc-piperazin-2-one, n-boc-piperazin-3-one, 1-piperazinecarboxylic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-oxopiperazine
CID PubChem 3157178
Nom IUPAC Tert-butyle 3-oxopiperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-3-oxopiperazine
Point de fusion 156°C to 160°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 200.23
Pourcentage de pureté 98%