Learn More
1-Boc-3-pipéridone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Boc-3-piperidone, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 1-boc-3-pipéridone est utilisée comme matière première importante et matière intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Boc-3-piperidone |
| Point de fusion | 37°C to 39°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 5936353 |
| Informations sur la solubilité | It is insoluble in water. |
| Poids de la formule | 199.25 |
| Pourcentage de pureté | 97% |