Learn More
1-Boc-3-pyrrolidinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471680
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11471680 1 g 1g
11481680 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11471680 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27023.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 101385-93-7 | C9H15NO3 | 185.223 g/mol
In the Synthesis and antibacterial evaluation of a novel series of rifabutin-like spirorifamycins 1-Boc-3-pyrrolidinone is used.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dans la synthèse et l’évaluation antibactérienne d’une nouvelle série de spirofamycines similaires à la rifabutine, le 1Boc-3-pyrrolidinone est utilisé.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101385-93-7
Formule moléculaire C9H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.223
Numéro MDL MFCD01631194
Clé InChI JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidinone, 1-n-boc-3-pyrrolidinone, n-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinone, n-boc-pyrrolidine-3-one, boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidone, 3-oxo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxopyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidone
CID PubChem 471360
Nom IUPAC Tert-butyle 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-3-pyrrolidinone
Point de fusion 34°C to 38°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 185.22
Pourcentage de pureté 97%