Learn More
1-Boc-3-pyrrolidinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481680 10 g 10g
11471680 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11481680 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27023.09
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 101385-93-7 | C9H15NO3 | 185.223 g/mol
In the Synthesis and antibacterial evaluation of a novel series of rifabutin-like spirorifamycins 1-Boc-3-pyrrolidinone is used.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dans la synthèse et l’évaluation antibactérienne d’une nouvelle série de spirofamycines similaires à la rifabutine, le 1Boc-3-pyrrolidinone est utilisé.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101385-93-7
Formule moléculaire C9H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.223
Numéro MDL MFCD01631194
Clé InChI JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidinone, 1-n-boc-3-pyrrolidinone, n-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinone, n-boc-pyrrolidine-3-one, boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidone, 3-oxo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxopyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidone
CID PubChem 471360
Nom IUPAC Tert-butyle 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-3-pyrrolidinone
Point de fusion 34°C to 38°C
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 185.22
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Boc-3-pyrrolidinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Boc-3-pyrrolidinone