Learn More
1-Boc-3-pyrrolidinone, TRC
Code produit 30329171
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329171 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329171 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6659501G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-3-pyrrolidinone
CAS 101385-93-7
Formule moléculaire C9 H15 N O3
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h4-6H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
Nom IUPAC tert-butyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 185.22
Poids de la formule 185.1052