Learn More
1-BOC-4-(2-aminoéthyl)pipérazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465010 1 g 1g
15492152 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465010 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454620010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 192130-34-0 | C11H25N3O2 | 231.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 192130-34-0
Formule moléculaire C11H25N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 231.34
Numéro MDL MFCD02683049
Clé InChI QSYTWBKZNNEKPN-UHFFFAOYSA-P
Synonyme tert-butyl 4-2-aminoethyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-aminoethyl piperazine, 4-n-2-aminoethyl-1-n-boc-piperazine, 4-2-amino-ethyl-1-boc-piperazine, 4-2-amino-ethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-aminoethyl-1-tert-butoxycarbonyl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-n-boc-4-2-aminoethyl piperazine, 4-2-aminoethyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-2-aminoethyl-4-tert-butoxycarbonylpiperazine
CID PubChem 1514400
Nom IUPAC 1-(2-azaniumylethyl)-4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-ium
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC[NH+](CC[NH3+])CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-BOC-4-(2-aminoethyl)piperazine
Point de fusion 36.0°C to 41.0°C
Point d’ébullition 198.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 229.32
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Boc-4-(2-aminoethyl)piperazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.