Learn More
1-BOC-4-(2-aminoéthyl)pipérazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492152 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492152 5 g 5g
15465010 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15492152 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454620050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 192130-34-0 | C11H25N3O2 | 231.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 192130-34-0
Formule moléculaire C11H25N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 231.34
Numéro MDL MFCD02683049
Clé InChI QSYTWBKZNNEKPN-UHFFFAOYSA-P
Synonyme tert-butyl 4-2-aminoethyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-aminoethyl piperazine, 4-n-2-aminoethyl-1-n-boc-piperazine, 4-2-amino-ethyl-1-boc-piperazine, 4-2-amino-ethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-aminoethyl-1-tert-butoxycarbonyl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-n-boc-4-2-aminoethyl piperazine, 4-2-aminoethyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-2-aminoethyl-4-tert-butoxycarbonylpiperazine
CID PubChem 1514400
Nom IUPAC 1-(2-azaniumylethyl)-4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-ium
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC[NH+](CC[NH3+])CC1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1-BOC-4-(2-aminoethyl)piperazine
Point de fusion 36.0°C to 41.0°C
Point d’ébullition 198.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 229.32
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Boc-4-(2-aminoethyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.