Learn More
1-Boc-4-(2-chloroéthyl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416167 5 g 5g
15406167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33349.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 208167-83-3 | C11H21ClN2O2 | 248.751 g/mol
By the direct condensation of chloroalkyl piperazine, nitrogen mustard benzaldehyde, and pyrrole anticancer activity to bel-7404 liver cancer cells was found.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Par condensation directe de la pipérazine chloroalkyle, du benzaldéhyde azoté à la moutarde et de l‘activité anticancéreuse pyrrole dans les cellules cancéreuses du foie-bel-7404 a été détectée.
Solubilité
Légèrement soluble (7,2 g/l) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 208167-83-3
Formule moléculaire C11H21ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 248.751
Numéro MDL MFCD08443993
Clé InChI MYOWELLYEZMECA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-2-chloroethyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-chloroethyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-chloroethyl piperazine, tert-butyl 4-2-chloroethyl piperazinecarboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-chloroethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-2-chloroethyl piperazine, n1-boc protected, 4-2-chloroethyl piperazine,n1-boc protected, tertbutylchloroethyltetrahydropyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-2-chloroethyl tetrahydro-1 2h-pyraz
CID PubChem 22106269
Nom IUPAC 4-(2-chloroéthyl)pipérazine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine
Point de fusion 63°C to 65°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly Soluble (7.2g/L) (25°C).
Poids de la formule 248.76
Pourcentage de pureté 97%