Learn More
1-Boc-4-(2-Fluoro-4-nitrophényl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15458256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458256 250 mg 250mg
15429988 1 g 1g
15439988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63340.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154590-34-8
Formule moléculaire C15H20FN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 325.34
Numéro MDL MFCD08443959
Clé InChI YOLVWCABLVHASL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16203508
Nom IUPAC 4-(2-fluoro-4-nitrophényl)pipérazine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Quantité 250 mg
Synonyme tert-butyl 4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-fluoro-4-nitrophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, butylfluoronitrophenyltetrahydropyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine, 3-fluoro-4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl nitrobenzene, tert-butyl4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-fluoro-4-nitro-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-fluoro-4-nitro-phenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Poids de la formule 325.34
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide